missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IER2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 23849-1-AP-150UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16872475

  • 410.00€ / 150µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

DNA-binding protein that seems to act as a transcription factor. Involved in the regulation of neuronal differentiation, acts upon JNK-signaling pathway activation and plays a role in neurite outgrowth in hippocampal cells. May mediate with FIBP FGF-signaling in the establishment of laterality in the embryo. Promotes cell motility, seems to stimulate tumor metastasis.
Spécification

Spécification

IER2
Polyclonal
Unconjugated
IER2
3CH92, CHX1, ETR101, IER2, immediate early response 2, Pip92, Protein ETR101
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
9592
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BTL4
IER2
IER2 Fusion Protein Ag20869
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis