Learn More
Novus Biologicals™ IFN-alpha/beta R1 Antibody (Medarex patent anti-IFNAR-1) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
| Antigène | IFN-alpha/beta R1 |
|---|---|
| Clone | Medarex patent anti-IFNAR-1 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30045485
|
Novus Biologicals™
NBP3-28805-50ug |
50 μg |
213.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30047014
|
Novus Biologicals™
NBP3-28805-1mg |
1 mg |
920.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30046835
|
Novus Biologicals™
NBP3-28805-100ug |
100 μg |
338.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
IFN-alpha/beta R1 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha/beta R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpécification
| IFN-alpha/beta R1 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Neuroscience, Phospho Specific | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| alpha-type antiviral protein, AVP, beta-type antiviral protein, CRF2-1, Cytokine receptor class-II member 1, Cytokine receptor family 2 member 1, human interferon-alpha receptor (HuIFN-alpha-Rec)10IFRC, IFN-alpha/beta receptor 1, IFN-alpha-REC, IFNAR, IFNBR, IFN-R-1, interferon (alpha, beta and omega) receptor 1, interferon alpha/beta receptor 1, interferon-alpha/beta receptor alpha chain, interferon-beta receptor 1, Type I interferon receptor 1 | |
| IFNAR1 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| Medarex patent anti-IFNAR-1 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P17181 | |
| 3454 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |