missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-beta Antibody (944233) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Code produit 30664650 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30664650 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30664650 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB82342CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

IFN-beta Monoclonal antibody specifically detects IFN-beta in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IFN-beta
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 944233
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène Fibroblast interferon, IFBIFNB, IFF, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Espèces hôtes Rat
Immunogène Human embryonic kidney cell HEK293-derived Mouse IFN-β, Ile22-Asn182, Accession # P01575
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3456
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.