missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-gamma Antibody (N3-P3A5*A10) - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18690878 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18690878 0.025 mL 0.03mL
18610937 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18690878 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2504350.025ml

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IFN-gamma
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone N3-P3A5*A10
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formule PBS
Alias de gène IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Ovalbumin-conjugated synthetic peptide
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3458
Espèces cibles Zebrafish
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a λ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.