Learn More
IFN-gamma Antibody, R&D Systems™
Code produit 18610199 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610199 0.1 mg 0.10mg
18607117 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18610199 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP3113620.1mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    927.41€
    793.80€ / 0.1mg
    Économisez 133.61€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IFN-gamma Polyclonal specifically detects IFN-gamma in Feline samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IFN-gamma
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule PBS
Alias de gène IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant feline IFN Gamma
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3458
Espèces cibles Feline
Contenu et stockage Store at 4°C. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG