Learn More
Invitrogen™ IFN omega Human Matched Antibody Pair
Matched Antibody Pair
Marque:  Invitrogen™ BMS233MST
Code nomenclature Nacres: NA.41
Code produit. 15531787
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Includes:
  • 1 vial (1.1mL) monoclonal Coating Antibody to human IFN-omega (100μg/mL)
  • 1 vial (55μL) Biotin-Conjugate anti-human IFN-omega monoclonal antibody
  • 1 vial (11μL) Streptavidin-HRP
  • 1 vial (30μL) human IFN-omega Standard protein, 60ng/mL
  • 2 vials (50mL) Sample Diluent
Beschreibung
Beschreibung
The Human IFN-β Matched Antibody Pair Kit comes with pre-matched antibody pairs,standards,sample diluent and streptavidin-HRP to develop your own enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) to detect and quantify protein levels of human IFN-β. Buffer reagents and microplates needed to complete the ELISA reaction are sold separately. Principle of the method ELISAs are designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody is coated to the bottom of the wells of a microplate,which is an overnight process. Samples,standards,or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. A sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody,a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.
The protein encoded by this gene is produced by macrophages and has antiviral activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IFN omega
Monoclonal
P05000
IFNW1
RUO
3467
-20°C
ELISA
Biotin
IFNWP2, Interferon alpha-II-1, Interferon omega-1
10 x 96 Tests
Primary
Human
ELISA Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.