Learn More
IFT20 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Code produit. p-7204690 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
Code produit. Quantité unitSize
16841914 20 μL 20µL
16831914 150 μL 150µL
2 options
Code produit. 16841914
Marque: Proteintech 136151AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
IFT20 is part of intraflagellar transport (IFT) particles involved in ciliary process assembly. IFT20 may play a role in the trafficking of ciliary membrane proteins from the Golgi complex to the cilium.
Spécification
Antigène IFT20
Applications Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.22 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression IFT20
Numéro d’ordre du gène Q61025, Q8IY31
Alias de gène hIFT20, IFT20
Symboles de gène(s) IFT20
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène IFT20 Fusion Protein Ag4521
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 480620, 55978, 90410
Espèces cibles Canine, Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG