Learn More
IFT88 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit. 16872414 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
Code produit. Quantité unitSize
16872414 20 μL 20µL
16862414 150 μL 150µL
2 options
Code produit. 16872414
Marque: Proteintech 139671AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody was raised against the C-terminal region of human IFT88 and can detect the endogenous level of IFT88.
This gene encodes a member of the tetratrico peptide repeat family. Mutations of a similar gene in mouse can cause polycystic kidney disease. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Spécification
Antigène IFT88
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.27 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression IFT88
Numéro d’ordre du gène Q13099, Q61371
Alias de gène IFT88, TPR repeat protein 10, TTC10
Symboles de gène(s) IFT88
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène IFT88 Fusion Protein Ag4980
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 21821, 305918, 477345, 8100
Espèces cibles Rat, Mouse, Canine, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG