missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ig Light Chain Antibody (RM129) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-25967
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ig Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Ig Light Chain in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| Ig Light Chain | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Human IgG | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| RM129 | |
| Flow Cytometry : 0.5ug/ml-2ug/ml, ELISA : 0.1 ug/ml - 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry : 0.5ug/ml - 2ug/ml, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 0.5ug/ml - 2ug/ml | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu