missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ig, λ Light Chain Mouse anti-Mouse, BV605, Clone: B46-5, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: BD Biosciences 745179
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ig, λ Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Ig, λ Light Chain in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| Ig, λ Light Chain | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| B46-5 | |
| Brilliant Violet 605 | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu