Learn More
IgD Antibody (IGHD/6818R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20662-20ug
246.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| IgD | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human IgD protein (exact sequence is proprietary) | |
| 20 μg | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 3495 | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| IGHD/6818R | |
| Unconjugated | |
| 1mM PBS with 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |