missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IGF-I R/IGF1R Antibody (lonigutamAb), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-28376CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IGF-I R/IGF1R Monoclonal antibody specifically detects IGF-I R/IGF1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| IGF-I R/IGF1R | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD221, CD221 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, IGF-I receptor, IGFIR, IGFR, insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2 | |
| IGF1R/ CD221 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| 3480 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| lonigutamAb | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu