missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IGF-I R/IGF1R Antibody (lonigutamAb) - Humanized, Novus Biologicals™

Human Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals™ NBP3-28376-50ug

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 30046641

  • 213.00€ / 50µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

IGF-I R/IGF1R Monoclonal antibody specifically detects IGF-I R/IGF1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

IGF-I R/IGF1R
Monoclonal
Unconjugated
P08069
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
lonigutamAb
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD221, CD221 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, IGF-I receptor, IGFIR, IGFR, insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2
IGF1R/ CD221
50 μg
Apoptosis, Cancer, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
3480
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis