Learn More
IgG Antibody (B33/20), FITC, R&D Systems™
Code produit 18607365 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607365 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607365 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247724F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.33€
    554.40€ / 0.1mL
    Économisez 85.93€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgG Monoclonal antibody specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone B33/20
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified polyclonal human Ig Gamma Chain
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3500
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ