missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG light chain (lambda) Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Code produit. 16808693 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
16808693 150 μL 150µL
16818693 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16808693 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 115411AP150UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunoglobulin classes share the same basic four polypeptide chain structure of two heavy chains (five types) and two light chains (kappa, lambda; both having a molecular weight of 22.5 kDa). Kappa and lambda consist of a variable region and a constant region and can easily be differentiated by the antigenic properties of the constant region. The ratio of kappa to lambda is 70:30. Antibodies to the kappa light chain are reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin′s lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore maligt.

Spécification

Antigène IgG light chain (lambda)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.33 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression IGL
Alias de gène IGL, IGL-, immunoglobulin lambda locus
Symboles de gène(s) IGL
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène IgG light chain (lambda) Fusion Protein Ag2064
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3535
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.