Learn More
IgG3 Antibody (SR1690), R&D Systems™
Code produit 18609794 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609794 50 μg 50µL
18601155 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18609794 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32181550ul
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IgG3 Monoclonal specifically detects IgG3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG3
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1690
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène DKFZp686H11213, FLJ39988, FLJ40036, FLJ40253, FLJ40587, FLJ40789, FLJ40834, IgG3, immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker), MGC45809
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human IgG3 (Uniprot #: P01860)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3502
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG