missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgM Antibody (ICO-30), HRP, Novus Biologicals™

Code produit 18679575 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18679575 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18679575 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247723H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IgM
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone ICO-30
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Heavy chain of human IgM
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3507
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.