Learn More
IgM Antibody (UCH-B1) - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18614839 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
Conditionnement:
0.03mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614839 0.025 mg 0.03mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18614839 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2780500.025mg
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgM Monoclonal specifically detects IgM in Human samples. It is validated for CyTOF/Flow Cytometry/Functional Assay/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgM
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone UCH-B1
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation, Functional, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human prolymphocytic leukaemia B cells.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3507
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus