Learn More
Fisherbrand™ Flacon de prélèvement en verre sodocalcique de type III
Utilisez ces flacons fiables pour le prélèvement, l’analyse et le stockage des petits échantillons. Les flacons de prélèvement en verre sodocalcique de type III Fisherbrand™ conviennent parfaitement à différentes applications diagnostiques, pharmaceutiques et de soins de santé.
32.20€ - 181.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique de type III |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Type de bouchon | À poussoir |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
14851582
|
Fisherbrand™
|
16 ml |
36.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14841582
|
Fisherbrand™
|
3 ml |
181.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14881582
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
39.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14821582
|
Fisherbrand™
|
8 ml |
32.20€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14801582
|
Fisherbrand™
|
2 ml |
85.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14801592
|
Fisherbrand™
|
35 ml |
44.55€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14811582
|
Fisherbrand™
|
4 ml |
80.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
- Avec bouchon poussoir
Spécification
Transparent | |
Verre sodocalcique de type III | |
Polyéthylène | |
À poussoir |