missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ikaros/IKZF1 Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Code produit 30615233 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30615233 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30615233 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF4984H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

Ikaros/IKZF1 Polyclonal antibody specifically detects Ikaros/IKZF1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),ChIP assay (ChIP),Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Ikaros/IKZF1
Applications Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ChIP Assay, Immunocytochemistry, CyTOF
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène DNA-binding protein Ikaros, hIk-1, IK1LyF-1, Ikaros (zinc finger protein), IKAROS family zinc finger 1 (Ikaros), Ikaros family zinc finger protein 1, IKAROSLymphoid transcription factor LyF-1, LYF1PRO0758, zinc finger protein, subfamily 1A, 1 (Ikaros), ZNFN1A1CLL-associated antigen KW-6
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human lkaros, Ser427-Ser519, Accession # Q13422
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10320
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.