missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-10 Antibody (3C12C12), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-2185
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-10 Monoclonal specifically detects IL-10 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spécification
| IL-10 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.03% Sodium Azide | |
| IL10 | |
| Ni-NTA purified recombinant human IL-10 expressed in E. Coli strain BL21 (DE3). | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
| 3586 | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 3C12C12 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000 | |
| CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF | |
| Mouse | |
| Unpurified | |
| RUO | |
| Primary | |
| IL-10 (3C12C12) | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu