missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-10R alpha Antibody (1B1.3a), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08221AF700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-10R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-10R alpha in Mouse, Human (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| IL-10R alpha | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha | |
| Purified recombinant extracellular region of Mouse IL-10R alpha (Uniprot: Q61727) | |
| 100 μg | |
| Cytokine Research | |
| 3587 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| 1B1.3a | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Human (Negative) | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu