missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-11 Antibody (22626), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB218Y
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-11 Monoclonal antibody specifically detects IL-11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
Spécification
| IL-11 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Neutralization | |
| 22626 | |
| Western Blot, Neutralization | |
| Adipogenesis inhibitory factor, AGIFoprelvekin, IL-11Oprelvekin, interleukin 11, interleukin-11 | |
| E. coli-derived recombinant human IL-11, Pro22-Leu199, Accession # P20809 | |
| 0.5 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| 3589 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu