missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-12 Antibody (1-1A4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
201.00€ - 352.00€
Spécification
| Antigène | IL-12 |
|---|---|
| Clone | 1-1A4 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Radioimmune Assays (RIA) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18683327
|
Novus Biologicals
NBP2-50440-0.025ml |
0.025 mL |
201.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18686896
|
Novus Biologicals
NBP2-50440 |
0.1 mL |
352.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
IL-12 Monoclonal antibody specifically detects IL-12 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Radioimmune AssaysSpécification
| IL-12 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Radioimmune Assays (RIA) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Immunology, Innate Immunity | |
| PBS | |
| 3592 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| 1-1A4 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CLMF p35, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit, IL-12 subunit p35, IL-12, subunit p35, interleukin 12, p35, interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocytematuration factor 1, p35), interleukin-12 alpha chain, interleukin-12 subunit alpha, natural killer cell stimulatory factor 1, 35 kD subunit, NF cell stimulatory factor chain 1, NK cell stimulatory factor chain 1, NKSF1, p35 | |
| Recombinant human IL-12 produced in Baculovirus. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit