Learn More
IL-13R alpha 1 Antibody (26), Alexa Fluor™ 405, R&D Systems™
Code produit 18444055 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444055 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18444055 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289716AF405
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IL-13R alpha 1 Monoclonal specifically detects IL-13R alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IL-13R alpha 1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 26
Conjugué Alexa Fluor 405
Dilution ELISA
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène bB128O4.2.1 (interleukin 13 receptor, alpha 1), Cancer/testis antigen 19, CD213A1, CD213a1 antigen, CT19, IL13 receptor alpha-1 chain, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL13R, IL-13R subunit alpha-1, IL-13Ra, IL13RA, IL-13RA1, IL-13R-alpha-1, interleukin 13 receptor, alpha 1, interleukin-13 receptor subunit alpha-1, NR4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-13R alpha 1 extracellular domain (NP_001551.1; Met 1-Thr 343).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche CD Markers, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3597
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus