Learn More
IL-15R alpha Antibody (888220) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Code produit 30171812 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30171812 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30171812 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB5511JF585
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
IL-15R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-15R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IL-15R alpha
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 888220
Conjugué Janelia Fluor 585
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-15 R alpha , Gly33-Lys205, Accession # Q60819
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3601
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus