missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-17RA/IL-17R Antibody (133617), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB177PECY55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-17RA/IL-17R Monoclonal antibody specifically detects IL-17RA/IL-17R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| IL-17RA/IL-17R | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 133617 | |
| Flow Cytometry | |
| CD217, CD217 antigen, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 receptor A, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-17 RA/IL-17 R, Leu33-Trp320, Accession # Q96F46 | |
| 0.1 mL | |
| Innate Immunity | |
| 23765 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu