missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-17RD/SEF Antibody (400210), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB2276CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-17RD/SEF Monoclonal antibody specifically detects IL-17RD/SEF in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,CyTOF
Spécification
| IL-17RD/SEF | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| FLJ35755, IL-17RDIL-17 receptor D, IL17Rhom, IL17RLMDKFZp434N1928, interleukin 17 receptor D, interleukin-17 receptor D, Interleukin-17 receptor-like protein, MGC133309, Sef homolog, SEFhSef | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-17 RD/SEF, Gly28-Arg299, Accession # Q8JZL1 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 400210 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 54756 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu