missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-19 Antibody (350105), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 30060067 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30060067 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30060067 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB29151V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

IL-19 Monoclonal antibody specifically detects IL-19 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IL-19
Applications Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 350105
Conjugué Alexa Fluor 405
Dilution Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène IL-10C, IL-19, interleukin 19, MDA1, melanoma differentiation associated protein-like protein, NG.1Melanoma differentiation-associated protein-like protein, ZMDA1interleukin-19
Espèces hôtes Rat
Immunogène E. coli-derived recombinant mouse IL-19, Leu25-Ala176, Accession # Q8CJ70
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Cytokine Research
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29949
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.