missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-2 Antibody (1019308), DyLight 350, Novus Biologicals™

Code produit 30066439 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30066439 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30066439 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB103561D

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IL-2
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 1019308
Conjugué DyLight 350
Dilution Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène aldesleukin, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli -derived human IL-2, Ala21-Thr153, Accession # P60568
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3558
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.