missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-28R alpha/IFN-lambda R1 Antibody (601106), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Code produit 30029288 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30029288 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30029288 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB5260PECY55

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IL-28R alpha/IFN-lambda R1 Monoclonal antibody specifically detects IL-28R alpha/IFN-lambda R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IL-28R alpha/IFN-lambda R1
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 601106
Conjugué PE-Cyanine5.5
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS
Alias de gène class II cytokine receptor CRF2/12, CRF2/12, CRF2-12, Cytokine receptor class-II member 12, Cytokine receptor family 2 member 12, IFN-lambda receptor 1, IFN-lambda-R1, IFNLR, IFNLR1, IL-28 receptor subunit alpha, IL-28R1, IL-28RA, IL-28R-alpha, Interferon lambda receptor 1, interferon lambda, receptor 1, interleukin 28 receptor A, interleukin 28 receptor, alpha, interleukin 28 receptor, alpha (interferon, lambda receptor), interleukin or cytokine receptor 2, interleukin-28 receptor subunit alpha, LICR2, Likely interleukin or cytokine receptor 2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-28 R alpha/IFN-lambda R1, Arg21-Ala228, Accession # Q8IU57
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cytokine Research
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 163702
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.