missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-29/IFN-lambda 1 Antibody (001), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-90092MFV500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-29/IFN-lambda 1 Monoclonal antibody specifically detects IL-29/IFN-lambda 1 in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| IL-29/IFN-lambda 1 | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| Protein A purified | |
| Biologically Active Proteins | |
| Purified |
| ELISA | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-29/IFN-lambda 1 (Accession#: NP_742152.1; Met1-Thr200). | |
| 0.1 mL | |
| Primary |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu