Learn More
Novus Biologicals™ IL-6 Antibody (sirukumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
326.00€ - 920.00€
Spécification
Antigène IL-6
Clone sirukumab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30044507
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28404-50ug
50 μg N/A
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
30047182
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28404-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30046137
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28404-100ug
100 μg
326.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
IL-6 Monoclonal antibody specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
IL-6
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
IL-6/ IFNb2
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
sirukumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P05231
3569
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.