Learn More
Invitrogen™ IL-6 Porcine ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ ESIL6X5
Informations supplémentaires : Poids : 0.33800kg
Description
The Porcine Interleukin 6 (IL-6) ELISA quantitates Porc IL-6 in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-6. Principle of the method The Porcine IL-6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est produite par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules souches myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques. Elle est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite à des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états pathologiques associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.Spécification
P26893 | |
45 pg/ml | |
Kit ELISA IL pg/ml à 6, 96 échantillons, volume d’échantillon 100 ul, sensibilité 45 pg/ml, NP_001239358.1, numéro d’accès NP_999564.1, 100628202 ; ID gène 399500, symbole de gène IL6, espèces porcines, cytokines et récepteurs de protéines, méthode de détection colorimétrique | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
96 dosages | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL6 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
Porcs | |
4 heures 45 min |
40,96 pg/ml à 10 000 pg/ml | |
45 pg/ml à 10 000 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Colorimétrique | |
Cytokines & récepteurs | |
La paire d’anticorps ELISA sandwich détecte l’IL-6 d’origine porcine. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
399500 | |
<12% | |
Solution d’arrêt, Plaque(s) pré-enduite(s), étalon ou calibrateur, anticorps détecteur, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, substrat(s) et solution d’arrêt, Tampon de lavage, Anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, Concentrat de diluant de dosage, Plaque à 96 puits pré-enduite, Couvercles de plaques adhésives, Étalon, Chromogène | |
5 x 96 tests | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |