Learn More
IL-7R alpha/CD127 Antibody (22F3D9), DyLight 350, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
IL-7R alpha/CD127 Monoclonal specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | IL-7R alpha/CD127 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 22F3D9 |
| Conjugué | DyLight 350 |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Numéro d’ordre du gène | NP_002176.2 |
| Alias de gène | CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 receptor subunit alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha |
| Symboles de gène(s) | IL7R |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |
For Research Use Only