missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-9 Antibody (enokizumab), DyLight 680, Novus Biologicals™

Code produit 30113489 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30113489 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30113489 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP328023FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

IL-9 Monoclonal antibody specifically detects IL-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IL-9
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone enokizumab
Conjugué DyLight 680
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Cytokine P40, HP40, IL-9homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40, interleukin 9, interleukin-9, P40, p40 cytokine, p40 T-cell and mast cell growth factor, T-cell growth factor P40
Espèces hôtes Human
Immunogène IL-9
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Asthma, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3578
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.