Learn More
ILF1 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498306 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498306 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498306 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335424PE
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
ILF1 Polyclonal antibody specifically detects ILF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ILF1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène Cellular transcription factor ILF-1, forkhead box K2, forkhead box protein K2, FOXK1, ILF-1, ILF1ILF, interleukin enhancer binding factor 1, Interleukin enhancer-binding factor 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 360-430 of human ILF1 (NP_004505.2).,, Sequence:, TPLGPLSSRSAPASPNHAGVLSAHSSGAQTPESLSREGSPAPLEPEPGAAQPKLAVIQEARFAQSAPGSPL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3607
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG