Learn More
Cytiva illustra™ Kit d’amplification d’ADN GenomiPhi HY
Amplification hautement efficace et représentative du génome entier produisant 40 à 50 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN
Marque:  Cytiva 25-6600-22
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.50000kg
Code produit. 10074774
  • 749.00€ / 25 réactions
Expédition estimée: 07-08-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Tampon d’échantillon, tampon de réaction, mélange enzymatique et ADN λ de contrôle
Description
Description
  • Le matériau de départ peut être de l’ADN purifié ou des lysats cellulaires non purifiés
  • Le protocole simple fournit une quantité standard de 40 à 50 μg d’ADN, avec des longueurs moyennes > 10 kb
  • Moins de temps de manipulation par rapport aux méthodes d’isolement traditionnelles
  • Amplification représentative du génome entier
  • Protocole facile à automatiser avec une grande reproductibilité
  • ADN de haute qualité pour matrice CGH, génotypage à haut débit, archivage de l’ADN, PCR, digestion par enzymes de restriction, hybridation et clonage
  • Contient tous les composants nécessaires à la préparation de l’ADN génomique par amplification isotherme par déplacement des brins
Spécification
Spécification
Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation.
Amplification de l’ADN génomique
25
> 10 kb
Le kit d’amplification de l’ADN illustra GenomiPhi HY permet l’amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 40 à 50 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN.
565 μl de tampon d’échantillon, 565 μl de tampon de réaction, 65 μl de mélange d’enzymes, 20 μl d’ADN de contrôle (lambda)
Kit d’amplification d’ADN illustra GenomiPhi HY
4 h