Learn More
Cytiva illustra™ Kit d’amplification d’ADN GenomiPhi HY
Amplification hautement efficace et représentative du génome entier produisant 40 à 50 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN
749.00€ - 22000.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation. |
---|---|
Description | Le kit d’amplification de l’ADN Illustra GenomiPhi HY permet l’amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 40 à 50 μg réalisé à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN. |
À utiliser avec (application) | Amplification de l’ADN génomique |
Type de produit | Kit d’amplification d’ADN illustra GenomiPhi HY |
Format | > 10 kb |
Code produit | Marque | Comprend | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10247754
|
Cytiva
25-6600-20 |
2,25 ml de tampon d’échantillon, 2,25 ml de tampon de réaction, 250 μl de mélange enzymatique, 20ml d’ADN de contrôle (lambda) | 100 |
2325.00€
100 réactions |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10074774
|
Cytiva
25-6600-22 |
565 μl de tampon d’échantillon, 565 μl de tampon de réaction, 65 μl de mélange d’enzymes, 20 μl d’ADN de contrôle (lambda) | 25 |
749.00€
25 réactions |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10714357
|
Cytiva
25-6600-25 |
Tampon d’échantillon 10 x 2,25 ml, tampon de réaction 10 x 2,25 ml, mélange enzymatique 10 x 250μl, ADN de contrôle 10 x 20 μl (lambda) | 1000 |
22000.00€
1000 réactions |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Le matériau de départ peut être de l’ADN purifié ou des lysats cellulaires non purifiés
- Le protocole simple fournit une quantité standard de 40 à 50 μg d’ADN, avec des longueurs moyennes > 10 kb
- Moins de temps de manipulation par rapport aux méthodes d’isolement traditionnelles
- Amplification représentative du génome entier
- Protocole facile à automatiser avec une grande reproductibilité
- ADN de haute qualité pour matrice CGH, génotypage à haut débit, archivage de l’ADN, PCR, digestion par enzymes de restriction, hybridation et clonage
- Contient tous les composants nécessaires à la préparation de l’ADN génomique par amplification isotherme par déplacement des brins
Spécification
Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation. | |
Amplification de l’ADN génomique | |
> 10 kb |
Le kit d’amplification de l’ADN Illustra GenomiPhi HY permet l’amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 40 à 50 μg réalisé à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN. | |
Kit d’amplification d’ADN illustra GenomiPhi HY | |
4 h |