Learn More
Cytiva illustra™ Kit d’amplification d’ADN GenomiPhi HY
Amplification hautement efficace et représentative du génome entier produisant 40 à 50 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN
Marque: Cytiva 25-6600-20
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.03800kg
Includes: Tampon d’échantillon, tampon de réaction, mélange enzymatique et ADN λ de contrôle
Description
- Le matériau de départ peut être de l’ADN purifié ou des lysats cellulaires non purifiés
- Le protocole simple fournit une quantité standard de 40 à 50 μg d’ADN, avec des longueurs moyennes > 10 kb
- Moins de temps de manipulation par rapport aux méthodes d’isolement traditionnelles
- Amplification représentative du génome entier
- Protocole facile à automatiser avec une grande reproductibilité
- ADN de haute qualité pour matrice CGH, génotypage à haut débit, archivage de l’ADN, PCR, digestion par enzymes de restriction, hybridation et clonage
- Contient tous les composants nécessaires à la préparation de l’ADN génomique par amplification isotherme par déplacement des brins
Spécification
Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation. | |
Amplification de l’ADN génomique | |
100 | |
> 10 kb |
Le kit d’amplification de l’ADN illustra GenomiPhi HY permet l’amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 40 à 50 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN. | |
2,25 ml de tampon d’échantillon, 2,25 ml de tampon de réaction, 250 μl de mélange enzymatique, 20ml d’ADN de contrôle (lambda) | |
Kit d’amplification d’ADN illustra GenomiPhi HY | |
4 h |