Learn More
Cytiva illustra™ Kit d’amplification d’ADN GenomiPhi HY
Amplification hautement efficace et représentative du génome entier produisant 40 à 50 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN
Marque:  Cytiva 25-6600-25
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : CAS : 56-81-5 Poids : 0.20600kg
Code produit. 10714357
  • 22000.00€ / 1000 réactions
Expédition estimée: 19-08-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Tampon d’échantillon, tampon de réaction, mélange enzymatique et ADN λ de contrôle
Description
Description
  • Le matériau de départ peut être de l’ADN purifié ou des lysats cellulaires non purifiés
  • Le protocole simple fournit une quantité standard de 40 à 50 μg d’ADN, avec des longueurs moyennes > 10 kb
  • Moins de temps de manipulation par rapport aux méthodes d’isolement traditionnelles
  • Amplification représentative du génome entier
  • Protocole facile à automatiser avec une grande reproductibilité
  • ADN de haute qualité pour matrice CGH, génotypage à haut débit, archivage de l’ADN, PCR, digestion par enzymes de restriction, hybridation et clonage
  • Contient tous les composants nécessaires à la préparation de l’ADN génomique par amplification isotherme par déplacement des brins
Spécification
Spécification
Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation.
Amplification de l’ADN génomique
1000
> 10 kb
Le kit d’amplification de l’ADN Illustra GenomiPhi HY permet l’amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 40 à 50 μg réalisé à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN.
Tampon d’échantillon 10 x 2,25 ml, tampon de réaction 10 x 2,25 ml, mélange enzymatique 10 x 250μl, ADN de contrôle 10 x 20 μl (lambda)
Kit d’amplification d’ADN illustra GenomiPhi HY
4 h