Learn More
Cytiva Kit d’isolement mini RNAspin illustra™
Extrayez rapidement de l’ARN de grande qualité à partir d’une grande variété d’échantillons. Le kit d’isolement Cytiva Life Science™ illustra™ RNAspin Mini peut être utilisé pour isoler l’ARN total des cellules, tissus, bactéries ou levures de culture.
Marque: Cytiva 25-0500-72
1185.30 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : CAS : 9048-46-8 Poids : 2.54700kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
- Récupère l’ARN total grâce à l’élimination de l’ADN génomique via le traitement par DNase I sur colonne
- Utilisable sur cellules, tissus, levures et souches de bactéries difficiles à lyser de culture
- Les préfiltres réduisent la viscosité du lysat pour un rendement et une pureté optimaux
- Il est possible d'obtenir des résultats avec de petites quantités d’échantillons
- Capacité de liaison : 100 μg
- Taille d’échantillon : 30 mg (tissu animal), jusqu’à 5 × 106 cellules (culture cellulaire)
- Volume d’élution : 40 à 120 μl
- Pureté de l’ARN (A260/A280) : 1,8 à 2,2
- Temps total de préparation : < 30 min / 6 préparations
PCR quantitative après transcription inverse (QRT-PCR), transfert Northern et expériences micromatricielles
Spécification
Le kit d’isolement d’ARN mini illustra RNAspin permet l’extraction rapide d’ARN de haute qualité à partir d’un large éventail d’échantillons. | |
Livret de protocoles avec guide de référence rapide détachable et composants nécessaires, y compris des préfiltres et de la DNase I | |
Kit illustra RNAspin Mini | |
< 30 mg | |
Jusqu’à 100 μg |
Pour l’isolement d’ARN total de haute qualité à partir d’un large éventail d'échantillons sources, notamment les souches bactériennes difficiles à lyser. L’ARN purifié est adapté à une utilisation dans des applications sensibles en aval telles que la PCR quantitative après transcriptase inverse (qRT-PCR), | |
250 préparations | |
1,8 à 2,2 | |
< 30 Min./6 préparations |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, thiocyanide, deoxyribose nuclease