missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILT1/CD85h/LILRA2 Antibody (600002) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Code produit 30642848 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30642848 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30642848 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB63641L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ILT1/CD85h/LILRA2 Monoclonal antibody specifically detects ILT1/CD85h/LILRA2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ILT1/CD85h/LILRA2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 600002
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD85 antigen-like family member H, CD85h, CD85h antigen, ILT-1, ILT1CD85H, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 7, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 2, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 2 soluble, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 2, LIR7LIR-7Immunoglobulin-like transcript 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRA2/CD85h/ILT1, Pro17-Ser437, Accession # Q8N149
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11027
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.