missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ILT3/CD85k/LILRB4 Antibody (293623), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB24251PECY55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ILT3/CD85k/LILRB4 Monoclonal antibody specifically detects ILT3/CD85k/LILRB4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| ILT3/CD85k/LILRB4 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 11006 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 293623 | |
| Flow Cytometry | |
| CD85 antigen-like family member K, CD85k, CD85k antigen, ILT-3, ILT3CD85K, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR5LILRB5, LIR-5subfamily B, member 4, member 4 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRB4/CD85k/ILT3, Pro17-His257, Accession # ABM86208 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu