missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ILT5/CD85a/LILRB3 Antibody (058), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-90707CL1
871.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ILT5/CD85a/LILRB3 Monoclonal antibody specifically detects ILT5/CD85a/LILRB3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| ILT5/CD85a/LILRB3 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD85 antigen-like family member A, CD85a antigen, HL9Immunoglobulin-like transcript 5, ILT-5, ILT5CD85a, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR3CD85A, LIR-3MGC138403, member 3, Monocyte inhibitory receptor HL9, PIRB | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse ILT5/CD85a/LILRB3 (Accession#: AAC53219.1; Met1-Tyr640). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 058 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 11025 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu