missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILT7/CD85g/LILRA4 Antibody (17G10.2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 18694107 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18694107 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18694107 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP262226APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ILT7/CD85g/LILRA4 Monoclonal antibody specifically detects ILT7/CD85g/LILRA4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ILT7/CD85g/LILRA4
Applications Flow Cytometry, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone 17G10.2
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène CD85 antigen-like family member G, CD85g, CD85g antigen, ILT-7, ILT7MGC129598, Immunoglobulin-like transcript 7, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 4, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 4, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (without TM domain), member4, MGC129597
Espèces hôtes Mouse
Immunogène CD85g/ ILT7, a member of leukocyte immunoglobulin-like receptor family expressed on plasmacytoid dendritic cells, but not on myeloid dendritic cells and other peripheral blood leukocytes.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23547
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.