Learn More
Thermo Scientific™ Imidazole, 0,5 solution tampon M, pH 6,0
Code produit. p-7042277
100mL, 100mL
Code nomenclature Nacres: NA.25
Click to view available options
Quantité:
100mL
250mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Code produit. 15414439
Marque: Thermo Scientific™ J61956.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 288-32-4
Couleur Incolore
Concentration Solution tampon 0,5M
pH 6,0
Forme physique Liquide
Quantité 100mL
Formule moléculaire C3H4N2
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nom IUPAC 1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 68,079
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotL04Z520 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Code produit
Numéro de lotL20Z522 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Code produit
Numéro de lotG01X593 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Code produit
Numéro de lotL04Z519 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Code produit
Numéro de lotP07F520 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Code produit
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Imidazole, 0,5 solution tampon M, pH 6,0 >