Learn More
Buerkle™ Cylindre d’immersion en laiton
Le cylindre d’immersion en laiton Buerkle™ pour l’échantillonnage de liquides est entièrement fabriqué à partir de matériaux nickelés ne produisant pas d’étincelles.
Marque: Buerkle™ 5365-7000
776.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 4.37850kg
Description
- Le bouchon à vis facilite le nettoyage
- Poids élevé pour une descente rapide
- Poignée robuste
- Commander le câble de descente approprié en même temps
- Testé pour une utilisation dans la zone de protection Ex 0
Spécification
Sampler | |
Autoclavable | |
Cylindre d’immersion | |
1 000 ml | |
Argent | |
Échantillonnage ponctuel, échantillons de toutes couches et échantillonnage de fond | |
75 mm |
Laiton nickelé | |
Échantillonneur de liquide | |
Laiton nickelé | |
Non | |
DIN, groupes d’explosion IIA, IIB et IIC, pour une utilisation en zone 0 et 1 | |
Bobines à commande manuelle et câbles d’abaissement | |
450 mm |