Learn More
Merck Immobilon™-E Transfer Membrane
Immobilon™-E provides the a PVDF blotting membrane that wets in transfer buffer or water and eliminates the need for the alcohol pre-wet step.
Marque: Merck IEVH07804
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Caractéristiques :
- La porosité de 0,45 µm est idéale pour la plupart des transferts Western avec une détection chimiluminescente ou chromogène
- Permet d’économiser du temps et de réduire les déchets en éliminant le prémouillage à l’alcool
- Une rétention protéique supérieure offre un signal plus fort que la plupart des membranes en nitrate de cellulose
Spécification
Humidification facile avec de l’eau | |
Blanc | |
unie | |
Feuille | |
0,45 μm |
Transfert Western | |
IEVH | |
4 feuilles | |
PVDF | |
7 x 8,4 cm |