Learn More
Thermo Scientific™ Modules sécables transparents Immuno
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations. Les modules sécables Immuno offrent un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
Marque: Thermo Scientific™ 446490
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.59000kg
Description
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ Immuno qui offrent une parfaite fiabilité et reproductibilité d’un puits à l’autre et un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
Choisissez entre les modules LockWell, BreakApart et Breakable 1x8 dans des cadres standard à 96 puits.
Caractéristiques :
- Pour les immunoessais en phase solide, par exemple ELISA
- Choix de quatre surfaces pour une fixation optimale
- Les modules auto-portants sont faciles à manipuler
- Système alphanumérique pour une orientation facile
- Compatibles avec les équipements standard
- Qualité optique supérieure pour des résultats fiables
- Polystyrène
Choix de la surface :
- PolySorp™, Immulon™ 1B et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
- Les plaques MediSorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
- Les plaques MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich
- Les plaques MultiSorp™ sont très hydrophiles et conviennent bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles
Spécification
Barrettes sécables | |
Non | |
Sans couvercle | |
Colorimétrique | |
10 Paquets | |
Cadre | |
350 μl | |
250 μl | |
Rond | |
60 | |
Aucun |
Très hydrophile | |
Plaque à barrettes | |
Qualité optique supérieure pour des résultats fiables | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrène | |
96 | |
MultiSorp | |
Pour glycanes et protéines solubles dans l’eau | |
10 | |
Glycanes |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.